Stampa…
Cyclopentanecarbaldehyde ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
H56609.03 H56609.06
H56609.03EA 45.5 EUR
H56609.03 H56609.06
Cyclopentanecarbaldehyde ≥98% stabilizzato
Cyclopentanecarbaldehyde
Stabilized with 25 ppm 1,4-benzoquinone
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 140…141 °C
Densità: 0,919
Flash Pt: 28 °C (82 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060798
CAS Number: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
UN: 1989
ADR: 3,III