Stampa…
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B2903-1G B2903-5G
TCIAB2903-1GEA 69 EUR
TCIAB2903-1G TCIAB2903-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline ≥98.0% (by GC)
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Punto di ebollizione: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07440135
CAS Number: 110993-40-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %