Stampa…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H55609.03 H55609.06
H55609.03EA 39.2 EUR
H55609.03 H55609.06
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃IN
Punto di fusione: 50…55 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458091
CAS Number: 101066-87-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III