Stampa…
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50452.03 H50452.MD
H50452.03EA 193 EUR
H50452.03 H50452.MD
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 137736-06-2 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01631896
Formula: C₁₃H₉FO₂
Peso molecolare: 216,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631896
CAS Number: 137736-06-2