Stampa…
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H34259.MD H34259.03
H34259.MDEA 34.6 EUR
H34259.MD H34259.03
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 320423-61-8 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01568770
Formula: C₁₃H₉FO₂
Peso molecolare: 216,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568770
CAS Number: 320423-61-8