2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 20028-53-9
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 2716096
Formula:
C₇H₆ClNO Punto di fusione: 68…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093936 CAS Number: 20028-53-9 |