Stampa…
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
H31702.03 H31702.06
H31702.03EA 66.5 EUR
H31702.03 H31702.06
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 69240-56-8 Molecular Formula: C13H9BrO2 Formula Weight: 277.12 Melting Point: 69-73° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD08276811
Formula: C₁₃H₉BrO₂
Peso molecolare: 277,12 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276811
CAS Number: 69240-56-8
ADR: 9,III