Stampa…

Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

H0255-25G H0255-250G
TCIAH0255-25GEA 34 EUR
TCIAH0255-25G TCIAH0255-250G
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Flash Pt: 41°C
MDL Number: MFCD00004458
CAS Number: 80-55-7
EINECS: 201-290-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&vid=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR