Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 80-55-7
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4080
Boiling Point: 149-150°
Beilstein Reference: 878308
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00004458
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 149…150 °C Densità: 0,980 Flash Pt: 44 °C (111 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004458 CAS Number: 80-55-7 EINECS: 201-290-3 UN: 3272 ADR: 3,III |