2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 40635-67-4
Molecular Formula: C6H9BrO3
Formula Weight: 209.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₆H₉BrO₃ Punto di ebollizione: 100…110 °C (25 mmHg) Densità: 1,420 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00040923 CAS Number: 40635-67-4 UN: 3265 ADR: 8,II |