Stampa…
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Gly-NH2.HCl
120060250 120061000
ACRO120060250EA 77.8 EUR
ACRO120060250 ACRO120061000
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl)
Formula: C₂H₇ClN₂O
Peso molecolare: 110,54 g/mol
Punto di fusione: 204 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013008
CAS Number: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
TLC ≤1 % Glycine