Stampa…
Manganese(II) nitrate 50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Manganese dinitrate, Manganous nitrate
33340.36 33340.A3
33340.36EA 58.2 EUR
33340.36 33340.A3
Manganese(II) nitrate 50% (w/w) in soluzione acquosa
Manganese(II) nitrate
CAS No.: 10377-66-9 Molecular Formula: MnN2O6 Formula Weight: 178.95 Physical Form: Liquid Appearance: Pink Odour: Amine-like pH: 1.0 UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00011112
Formula: Mn(NO₃)₂
Peso molecolare: 178.95
Punto di fusione: 37
Densità: 1.5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011112
CAS Number: 10377-66-9
EINECS: 233-828-8
UN: 3093
ADR: 8 II
Merck Index: 12,05773