Stampa…
Fluorene-2-carbaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Fluorene-2-carboxaldehyde
A14911.06 A14911.14 A14911.22
A14911.06EA 77.4 EUR
A14911.06 A14911.14 A14911.22
Fluorene-2-carbaldehyde ≥99%
Fluorene-2-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 30084-90-3 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 2255852
Formula: C₁₄H₁₀O
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Punto di fusione: 82…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001123
CAS Number: 30084-90-3
EINECS: 250-035-2