3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 2510-36-3
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 115819
Formula:
C₆H₇NO₃ Punto di fusione: 140…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051657 CAS Number: 2510-36-3 EINECS: 219-724-5 |