Cobalt(II) oxalate dihydrate, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 5965-38-8
Molecular Formula: CoC2O4.2H2O
Formula Weight: 182.98 (146.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.021
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2445
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00050793
Stabilizer for HCN, temperature indicator
Formula:
C₂CoO₄·2H₂O Punto di fusione: 229…231 °C (dec.) Densità: 3,021 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03414148 CAS Number: 5965-38-8 EINECS: 212-409-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2445 |