Stampa…
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(Cyclohexa-1,4-dien-1-yl)propan-1-ol
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
H31465.03 H31465.06
H31465.03EA 79 EUR
H31465.03 H31465.06
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilizzato
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 87151-66-4 Molecular Formula: C9H14O Formula Weight: 138.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formula: C₉H₁₄O
Peso molecolare: 138,21 g/mol
MDL Number: MFCD12407081
CAS Number: 87151-66-4