Stampa…
3-Iodochromone 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H34295.MD H34295.03
H34295.MDEA 104 EUR
H34295.MD H34295.03
3-Iodochromone 97
3-Iodochromone
Formula: C₉H₅IO₂
Peso molecolare: 272.04 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475514
CAS Number: 122775-34-2