6-Fluorochromone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 105300-38-7
Molecular Formula: C9H5FO2
Formula Weight: 164.14
Melting Point: 166-169°
MDL No.: MFCD03094002
Formula:
C₉H₅FO₂ Punto di fusione: 166…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094002 CAS Number: 105300-38-7 |