6-Bromochromone-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 51085-91-7
Molecular Formula: C10H5BrO4
Formula Weight: 269.05
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD01548933
Formula:
C₁₀H₅BrO₄ Punto di fusione: 191…193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01548933 CAS Number: 51085-91-7 |