3-Bromochromone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-4H-chromen-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 49619-82-1
Molecular Formula: C9H5BrO2
Formula Weight: 225.05
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 125684
Formula:
C₉H₅BrO₂ Peso molecolare: 225.05 g/mol Punto di fusione: 94…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017337 CAS Number: 49619-82-1 |