Stampa…
6-Bromo-3-formylchromone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
H32053.03 H32053.06
H32053.03EA 38.3 EUR
H32053.03 H32053.06
6-Bromo-3-formylchromone 97%
6-Bromo-3-formylchromone
Purity: 97% CAS No.: 52817-12-6 Molecular Formula: C10H5BrO3 Formula Weight: 253.05 Melting Point: 190-193° MDL No.: MFCD00191849
Formula: C₁₀H₅BrO₃
Peso molecolare: 253,05 g/mol
Punto di fusione: 190…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191849
CAS Number: 52817-12-6