2-Phenylisobutyric acid
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methyl-2-phenylpropanoic acid, α,α-Dimethylphenylacetic acid
CAS No.: 826-55-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 146.5°
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00014332
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Peso molecolare: 164,21 g/mol Punto di ebollizione: 146,5 °C Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014332 CAS Number: 826-55-1 EINECS: 212-556-3 |