Stampa…
N-Acetylmorpholine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24120.14 B24120.22
B24120.14EA 31.4 EUR
B24120.14 B24120.22
N-Acetylmorpholine ≥98%
N-Acetylmorpholine
Purity: 98% CAS No.: 1696-20-4 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4845 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 111971 MDL No.: MFCD00006171
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 245…246 °C
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,116
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006171
CAS Number: 1696-20-4
EINECS: 216-913-4