Nickel(II) hydroxide (61% Ni)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 12054-48-7
Molecular Formula: H2NiO2
Formula Weight: 92.70
Physical Form: Powder
Density: 4.1
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011140
Formula:
H₂NiO₂ Punto di fusione: 230 °C (dec.) Densità: 4,1 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011140 CAS Number: 12054-48-7 EINECS: 235-008-5 ADR: 9,III |