Stampa…
Nickel(II) hydroxide per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
275020010 275022500
ACRO275020010EA 171 EUR
ACRO275020010 ACRO275022500
Nickel(II) hydroxide per analisi
Nickel(II) hydroxide
Formula: H₂NiO₂
Peso molecolare: 92,71 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011140
CAS Number: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Green Crystalline powder
Titration Complexometric 61.0 to 65.0 % (Ni)
Cobalt (Co) ≤8000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm