Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
T1529-5G T1529-1G
TCIAT1529-5GEA 118 EUR
TCIAT1529-5G TCIAT1529-1G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₂F₇N
Punto di ebollizione: 186°C
Flash Pt: 87°C
MDL Number: MFCD00091518
CAS Number: 651-83-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10cb0334d26460891434ef12f7ab255858935c4a&vid=10cb0334d26460891434ef12f7ab255858935c4a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %