Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
B24326.03 B24326.06
B24326.03EA 54.1 EUR
B24326.03 B24326.06
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 651-83-2 Molecular Formula: C7H2F7N Formula Weight: 233.09 Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 185-187° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00091518
Formula: C₇H₂F₇N
Peso molecolare: 233,09 g/mol
Punto di ebollizione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00091518
CAS Number: 651-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III