Stampa…
Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0294-25ML I0294-500ML I0294-100ML
TCIAI0294-25MLEA 25 EUR
TCIAI0294-25ML TCIAI0294-500ML TCIAI0294-100ML
Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 105°C
Flash Pt: 80°C
MDL Number: MFCD00006003
CAS Number: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909d577793214417669290e45eabf84695437b8f&vid=909d577793214417669290e45eabf84695437b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %