Stampa…
Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
H0230-25G H0230-500G
TCIAH0230-25GEA 17 EUR
TCIAH0230-25G TCIAH0230-500G
Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Formula: C₆H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 180°C
Flash Pt: 64°C
MDL Number: MFCD00004545
CAS Number: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&vid=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %