Stampa…
Tulio soluzione standard, 1.000 mg/l Tm in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86719.180EA 26.95 EUR
86719.180 86719.260
Tulio soluzione standard, 1.000 mg/l Tm in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di tulio
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%