Germanio soluzione standard, 1.000 mg/l Ge in acido nitrico 5% con acido fluoridrico (max. 1%) AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86680.180EA
32.55
EUR
86680.180
86680.260
Germanio soluzione standard, 1.000 mg/l Ge in acido nitrico 5% con acido fluoridrico (max. 1%) AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di germanio
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%