Stampa…
Palladio soluzione, 1.000 mg/l Pd in acido cloridrico 5% AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86700.180EA 120.4 EUR
86700.180 86700.260
Palladio soluzione, 1.000 mg/l Pd in acido cloridrico 5% AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di palladio
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%