Stampa…
Malonyl dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0882-10G M0882-25G
TCIAM0882-10GEA 48 EUR
TCIAM0882-10G TCIAM0882-25G
Malonyl dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Malonyl dichloride
Formula: C₃H₂Cl₂O₂
Peso molecolare: 140,95 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Flash Pt: 47°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000735
CAS Number: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bb9377b4b106f10d270d5e091c1e97fbfc1a8cf&vid=3bb9377b4b106f10d270d5e091c1e97fbfc1a8cf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %