Bismuto soluzione standard, 1.000 mg/l Bi in acido nitrico 10% AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86666.180EA
24.22
EUR
86666.180
86666.260
Bismuto soluzione standard, 1.000 mg/l Bi in acido nitrico 10% AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di bismuto
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%