Stampa…
Diisoamyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
I0086-25ML I0086-500ML
TCIAI0086-25MLEA 16 EUR
TCIAI0086-25ML TCIAI0086-500ML
Diisoamyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Diisoamyl ether (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₂₂O
Peso molecolare: 158,28 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Flash Pt: 48°C
MDL Number: MFCD00008947
CAS Number: 544-01-4
EINECS: 208-857-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62fb20b3780f2691b55992319ac34d8b7111ff8e&vid=62fb20b3780f2691b55992319ac34d8b7111ff8e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %