Stampa…
3-Bromopyridine ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
B0651-25G B0651-100G
TCIAB0651-25GEA 30 EUR
TCIAB0651-25G TCIAB0651-100G
3-Bromopyridine ≥98.0% (by GC) stabilizzato
3-Bromopyridine
Formula: C₅H₄BrN
Peso molecolare: 158 g/mol
Punto di ebollizione: 178°C
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006373
CAS Number: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&vid=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %