Stampa…
Tetraidrofurano ≥99.0% (by GC) stabilizzato for determination of vinyl chloride monomer
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
T0856-500ML T0856-25ML
TCIAT0856-500MLEA 55 EUR
TCIAT0856-500ML TCIAT0856-25ML
Tetraidrofurano ≥99.0% (by GC) stabilizzato for determination of vinyl chloride monomer
Tetraidrofurano
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 65°C
Punto di fusione: -108°C
Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -15°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
CAS Number: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 14,09211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33143530b40f059bfbec1a80aba284763ef4075e&vid=3bafc9d995258d43d311d2a51386d579d2ef7ac9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Suitability for VCM-analysis to pass test
Peroxide max. 0.005 %