Stampa…
Methacrolein ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Acrolein
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
M0078-25ML M0078-500ML M0078-100ML
TCIAM0078-25MLEA 54 EUR
TCIAM0078-25ML TCIAM0078-500ML TCIAM0078-100ML
Methacrolein ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Methacrolein
Formula: C₄H₆O
Peso molecolare: 70,09 g/mol
Punto di ebollizione: 68°C
Punto di fusione: -81°C
Flash Pt: -15°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006974
CAS Number: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae12aa6c13ef5cb316c0bb7e8d07082f65307568&vid=ae12aa6c13ef5cb316c0bb7e8d07082f65307568&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %