Stampa…
Dodecyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0083-25ML M0083-500ML M0083-100ML
TCIAM0083-25MLEA 18 EUR
TCIAM0083-25ML TCIAM0083-500ML TCIAM0083-100ML
Dodecyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Dodecyl methacrylate
Formula: C₁₆H₃₀O₂
Peso molecolare: 254,41 g/mol
Punto di ebollizione: 167°C
Flash Pt: 143°C
MDL Number: MFCD00008972
CAS Number: 142-90-5
EINECS: 205-570-6
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24f2dab29e9b6568e0f709879ede4b8c5ae9ffff&vid=24f2dab29e9b6568e0f709879ede4b8c5ae9ffff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %