Stampa…
Triethylene glycol dimethyl ether ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2,5,8,11-Tetraoxadodecane
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
B0496-25G B0496-500G
TCIAB0496-25GEA 16 EUR
TCIAB0496-25G TCIAB0496-500G
Triethylene glycol dimethyl ether ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Triethylene glycol dimethyl ether
Formula: C₈H₁₈O₄
Punto di ebollizione: 216°C
Punto di fusione: -45°C
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00008504
CAS Number: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Merck Index: 14,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009f7b0c6e91810caa18833700fe7f2760dfe4af&vid=009f7b0c6e91810caa18833700fe7f2760dfe4af&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %