Sodium hexanitritocobaltate(III)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 14649-73-1
Molecular Formula: CoN6Na3O12
Formula Weight: 403.94
Odour: Odourless
Melting Point: 220° dec.
Merck Reference: 14,8603
MDL No.: MFCD00003512
Formula:
CoN₆Na₃O₁₂ Punto di fusione: 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003512 CAS Number: 13600-98-1 EINECS: 237-077-7 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8603 |