Stampa…
Idruro di litio-alluminio ≥95.0% (by titrimetric analysis), in polvere
Fornitore: TCI
Pericolo
L0203-100G L0203-25G
TCIAL0203-100GEA 343 EUR
TCIAL0203-100G TCIAL0203-25G
Idruro di litio-alluminio ≥95.0% (by titrimetric analysis), in polvere
Idruro di litio-alluminio
Formula: H₄AlLi
Punto di fusione: 125 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011075
CAS Number: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,00350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a945054b120dca8fb1e462142738dfd3cb4756&vid=0b5ca11fda240b7fc6b40704c07c0f75b6a32d58&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 95.0 %