1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
D1313-10ML
D1313-25ML
D1313-250ML
TCIAD1313-10MLEA
24
EUR
TCIAD1313-10ML
TCIAD1313-25ML
TCIAD1313-250ML
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98.0% (by GC)
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formula:
C₇H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 108°C Densità: 1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 98°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005554 CAS Number: 3001-72-7 EINECS: 221-087-3 UN: 3267 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |