Stampa…
Iodocyclohexane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0056-10G I0056-100G
TCIAI0056-10GEA 35 EUR
TCIAI0056-10G TCIAI0056-100G
Iodocyclohexane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Iodocyclohexane
Formula: C₆H₁₁I
Punto di ebollizione: 180°C
Densità: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 72°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003826
CAS Number: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47219e3f7b60584b110b88338065a0f641539e52&vid=47219e3f7b60584b110b88338065a0f641539e52&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %