Stampa…
4-Nitro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene
D0272-25G D0272-500G
TCIAD0272-25GEA 16 EUR
TCIAD0272-25G TCIAD0272-500G
4-Nitro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-m-xylene
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 245°C
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007169
CAS Number: 89-87-2
EINECS: 201-947-4
UN: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78dce9d16f2fd8af040adcba78517db0b8167471&vid=10daf84738173e7604fae428a67e0afdb6a9fdb9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %