Stampa…
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper
B1801-25G B1801-5G
TCIAB1801-25GEA 131 EUR
TCIAB1801-25G TCIAB1801-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Formula: C₃H₂BrF₃
Punto di ebollizione: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077469
CAS Number: 1514-82-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21676d4c23503f733296ee0e94de4f8ae8ebf070&vid=21676d4c23503f733296ee0e94de4f8ae8ebf070&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %