α-Phenylbenzyl bromide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
(C₆H₅)₂CHBr Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 36…39 °C Densità: 1,491 g/cm³ (13 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000134 CAS Number: 776-74-9 EINECS: 212-279-8 UN: 1770 ADR: 8,II |
|
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |