Stampa…
4-Fluoro-2-methylphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0387-25G F0387-5G
TCIAF0387-25GEA 127 EUR
TCIAF0387-25G TCIAF0387-5G
4-Fluoro-2-methylphenol ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-2-methylphenol
Formula: C₇H₇FO
Punto di ebollizione: 93°C
Punto di fusione: 35 °C
MDL Number: MFCD00075088
CAS Number: 452-72-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c7c458b07cdac0bd0651cbea926b7c5c846b3e2&vid=a1b4e985e9d251637a6d1609301b38547a089c6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency