Stampa…
4-Methoxybenzyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
Stabilization: stabilizzato con amilene
M0676-25ML M0676-100ML
TCIAM0676-25MLEA 83 EUR
TCIAM0676-25ML TCIAM0676-100ML
4-Methoxybenzyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
4-Methoxybenzyl chloride
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: 127°C
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,072 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 109°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000915
CAS Number: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00cc41cca55d23c4a09b626e689800763443fce2&vid=00cc41cca55d23c4a09b626e689800763443fce2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %