Stampa…
4-Methyl-2-pentenoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
M0268-5ML M0268-25ML
TCIAM0268-5MLEA 54 EUR
TCIAM0268-5ML TCIAM0268-25ML
4-Methyl-2-pentenoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
4-Methyl-2-pentenoic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 212°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043804
CAS Number: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5beac5890ecedb80db9ad3777b7507f626745d&vid=be5beac5890ecedb80db9ad3777b7507f626745d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %